Imprimer
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7489-1G OR7489-250MG
APOSOR7489-1GEA 132 EUR
APOSOR7489-1G APOSOR7489-250MG
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₇H₄N₂O₂S
Point de fusion: 221…225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01570552
Numéro CAS: 192948-09-7