Imprimer
4'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7459-1G OR7459-250MG
APOSOR7459-1GEA 0 EUR
APOSOR7459-1G APOSOR7459-250MG
4'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
4'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Point de fusion: 50…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424627
Numéro CAS: 118350-17-7