Imprimer
2'-Methoxybiphenyl-4-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7454-1G OR7454-5G
APOSOR7454-1GEA 23.2 EUR
APOSOR7454-1G APOSOR7454-5G
2'-Methoxybiphenyl-4-carbaldehyde
2'-Methoxybiphenyl-4-carbaldehyde
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Point de fusion: 54…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631913
Numéro CAS: 421553-62-0