Imprimer
1-Acetyl-5-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7441-1G OR7441-250MG
APOSOR7441-1GEA 0 EUR
APOSOR7441-1G APOSOR7441-250MG
1-Acetyl-5-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole, grade Technique
1-Acetyl-5-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
Point de fusion: 181…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00087208
Numéro CAS: 4993-96-8