Imprimer
4-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7440-5G OR7440-25G
APOSOR7440-5GEA 65.5 EUR
APOSOR7440-5G APOSOR7440-25G
4-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
4-(Methylsulphonyl)benzonitrile
Formule: C₈H₇NO₂S
MW: 181.2100 g/mol
Point de fusion: 137…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216489
Numéro CAS: 22821-76-7