Imprimer
3-(2-Bromophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR7418-1G OR7418-5G
APOSOR7418-1GEA 125 EUR
APOSOR7418-1G APOSOR7418-5G
3-(2-Bromophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(2-Bromophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₁BBrNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027206
Numéro CAS: 874288-30-9