Imprimer
4'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7391-1G OR7391-5G
APOSOR7391-1GEA 157 EUR
APOSOR7391-1G APOSOR7391-5G
4'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid 97%
4'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀O₃
Point de fusion: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424613
Numéro CAS: 70916-98-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III