Imprimer
2'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7384-1G OR7384-5G
APOSOR7384-1GEA 261 EUR
APOSOR7384-1G APOSOR7384-5G
2'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid 98%
2'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424616
Numéro CAS: 205871-52-9