Imprimer
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7366-1G OR7366-5G
APOSOR7366-1GEA 27.7 EUR
APOSOR7366-1G APOSOR7366-5G
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxylic acid
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉ClO₂
Point de fusion: 290…292 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424592
Numéro CAS: 5748-41-4