Imprimer
4'-Chlorobiphenyl-2-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7364-1G OR7364-5G
APOSOR7364-1GEA 170 EUR
APOSOR7364-1G APOSOR7364-5G
4'-Chlorobiphenyl-2-carboxylic acid 98%
4'-Chlorobiphenyl-2-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉ClO₂
Point de fusion: 167…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426504
Numéro CAS: 7079-15-4