Imprimer
1-Boc-5-iodoindole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Iodo-1H-indole, N-BOC protected
OR7350-1G OR7350-5G
APOSOR7350-1GEA 102 EUR
APOSOR7350-1G APOSOR7350-5G
1-Boc-5-iodoindole 97%
1-Boc-5-iodoindole
Formule: C₁₃H₁₄INO₂
MW: 343.16 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09258644
Numéro CAS: 374818-66-3