Imprimer
Bromure d'aluminium, anhydre
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Aluminum bromide
OR7306-100G OR7306-25G
APOSOR7306-100GEA 190 EUR
APOSOR7306-100G APOSOR7306-25G
Bromure d'aluminium, anhydre
Bromure d'aluminium
Formule: AlBr₃
MW: 266.69 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C
Point de fusion: 97 °C
Densité: 3.205 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003421
Numéro CAS: 7727-15-3
EINECS: 231-779-7
ONU: 1725
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00330