Imprimer
1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-(3-nitrophenyl)maleimide
OR7302-1G OR7302-250MG
APOSOR7302-1GEA 533 EUR
APOSOR7302-1G APOSOR7302-250MG
1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Formule: C₁₀H₆N₂O₄
MW: 218.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047116
Numéro CAS: 7300-93-8