Imprimer
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: N-((2-Methylphenyl)maleimide
OR7296-1G OR7296-5G
APOSOR7296-1GEA 132 EUR
APOSOR7296-1G APOSOR7296-5G
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Formule: C₁₁H₉NO₂
MW: 187.2 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00022567
Numéro CAS: 4067-01-0
ONU: 2811
ADR: 6.1 III