Imprimer
N-(4-Chlorophényl)maleimide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR7278-1G OR7278-250MG
APOSOR7278-1GEA 249 EUR
APOSOR7278-1G APOSOR7278-250MG
N-(4-Chlorophényl)maleimide
N-(4-Chlorophényl)maleimide
Formule: C₁₀H₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1631-29-4