Imprimer
4-(Nonyloxy)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7243-1G OR7243-5G
APOSOR7243-1GEA 286 EUR
APOSOR7243-1G APOSOR7243-5G
4-(Nonyloxy)phenylboronic acid 98%
4-(Nonyloxy)phenylboronic acid
Formule: C₁₅H₂₅BO₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04039033
Numéro CAS: 173392-87-5