Imprimer
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (6-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid
OR7235-25G OR7235-5G OR7235-100G
APOSOR7235-25GEA 55.1 EUR
APOSOR7235-25G APOSOR7235-5G APOSOR7235-100G
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₈BNO₃
MW: 152.95 g/mol
Point de fusion: 135…140 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093044
Numéro CAS: 163105-89-3