Imprimer
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Methoxy-2-naphthylboronic acid, 6-Methoxy-2-naphthylboronic Acid
OR7234-25G OR7234-5G OR7234-1G OR7234-10G
APOSOR7234-25GEA 101 EUR
APOSOR7234-25G APOSOR7234-5G APOSOR7234-1G APOSOR7234-10G
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Formule: C₁₁H₁₁BO₃
Point de fusion: 311 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093087
Numéro CAS: 156641-98-4