Imprimer
3,4,5-Triméthoxyaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7231-100G OR7231-25G OR7231-500G
APOSOR7231-100GEA 98.6 EUR
APOSOR7231-100G APOSOR7231-25G APOSOR7231-500G
3,4,5-Triméthoxyaniline 98%
3,4,5-Triméthoxyaniline
Formule: C₉H₁₃NO₃
MW: 183.21 g/mol
Point d'ébullition: 293
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008393
Numéro CAS: 24313-88-0
EINECS: 246-154-4