Imprimer
4-(Heptyloxy)phenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Heptyloxyphenylboronic acid, 4-n-Heptyloxybenzeneboronic acid, 4-Heptyloxybenzeneboronic acid
OR7221-1G OR7221-25G OR7221-5G
APOSOR7221-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7221-1G APOSOR7221-25G APOSOR7221-5G
4-(Heptyloxy)phenylboronic acid
4-(Heptyloxy)phenylboronic acid
Formule: C₁₃H₂₁BO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039169
Numéro CAS: 136370-19-9