Imprimer
N,N-Dimethyl 2-boronobenzenesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(N,N-Dimethylsulphamoyl)benzeneboronic acid
OR7212-1G OR7212-5G
APOSOR7212-1GEA 128 EUR
APOSOR7212-1G APOSOR7212-5G
N,N-Dimethyl 2-boronobenzenesulphonamide
N,N-Dimethyl 2-boronobenzenesulphonamide
Formule: C₈H₁₂BNO₄S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04039023
Numéro CAS: 178432-25-2