Imprimer
4-Cyclohexylphenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7189-1G OR7189-5G
APOSOR7189-1GEA 219 EUR
APOSOR7189-1G APOSOR7189-5G
4-Cyclohexylphenylboronic acid 98%
4-Cyclohexylphenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₇BO₂
Point de fusion: 220 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093068
Numéro CAS: 374538-04-2