Imprimer
Acide 3-chloro-4-pyridinemétaborique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7185-5G OR7185-1G OR7185-250MG OR7185-10G
APOSOR7185-5GEA 87 EUR
APOSOR7185-5G APOSOR7185-1G APOSOR7185-250MG APOSOR7185-10G
Acide 3-chloro-4-pyridinemétaborique 97%
Acide 3-chloro-4-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₅BClNO₂
Point de fusion: 95…97 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03425942
Numéro CAS: 458532-98-4