Imprimer
4,4'-Biphenyldiboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7161-5G OR7161-10G
APOSOR7161-5GEA 111 EUR
APOSOR7161-5G APOSOR7161-10G
4,4'-Biphenyldiboronic acid 97%
4,4'-Biphenyldiboronic acid
Formule: C₁₂H₁₂B₂O₄
Point de fusion: 300 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151795
Numéro CAS: 4151-80-8