Imprimer
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED) 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
OR7140-100ML OR7140-250ML OR7140-500ML
APOSOR7140-100MLEA 36.4 EUR
APOSOR7140-100ML APOSOR7140-250ML APOSOR7140-500ML
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED) 97%
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED)
Formule: C₆H₁₆N₂
MW: 116.21 g/mol
Point d'ébullition: 120…122 °C
Point de fusion: –55 °C
Densité: 0.775 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008335
Numéro CAS: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
ONU: 2372
ADR: 3 II