Imprimer
Methyl-5-(methylsulphonyl)indole-2-carboxylate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR7112-1G OR7112-5G
APOSOR7112-1GEA 0 EUR
APOSOR7112-1G APOSOR7112-5G
Methyl-5-(methylsulphonyl)indole-2-carboxylate 95+%
Methyl-5-(methylsulphonyl)indole-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁NO₄S
Point de fusion: 176…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216478
Numéro CAS: 205873-28-5