Imprimer
3-[1,2,4]Triazol-1-ylpropionic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7108-1G OR7108-5G
APOSOR7108-1GEA 154 EUR
APOSOR7108-1G APOSOR7108-5G
3-[1,2,4]Triazol-1-ylpropionic acid 98%
3-[1,2,4]Triazol-1-ylpropionic acid
Formule: C₅H₇N₃O₂
Point de fusion: 177…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02932735
Numéro CAS: 76686-84-5
ONU: 1325
ADR: 4.1,III