Imprimer
[1,2,4]Triazol-1-ylacetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7103-1G OR7103-5G
APOSOR7103-1GEA 106 EUR
APOSOR7103-1G APOSOR7103-5G
[1,2,4]Triazol-1-ylacetic acid 98%
[1,2,4]Triazol-1-ylacetic acid
Formule: C₄H₅N₃O₂
Point de fusion: 201…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036051
Numéro CAS: 28711-29-7