Imprimer
(N,N-Bis-boc)-5-bromo-2-chloroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR7100-1G OR7100-250MG
APOSOR7100-1GEA 415 EUR
APOSOR7100-1G APOSOR7100-250MG
(N,N-Bis-boc)-5-bromo-2-chloroaniline 97%
(N,N-Bis-boc)-5-bromo-2-chloroaniline
Formule: C₁₆H₂₁BrClNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258633
Numéro CAS: 929000-06-6