Imprimer
2,4-Diamino-6-hydroxy-5-nitrosopyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR7055-100G OR7055-25G OR7055-500G OR7055-10G OR7055-50G
APOSOR7055-100GEA 0 EUR
APOSOR7055-100G APOSOR7055-25G APOSOR7055-500G APOSOR7055-10G APOSOR7055-50G
2,4-Diamino-6-hydroxy-5-nitrosopyrimidine 97%
2,4-Diamino-6-hydroxy-5-nitrosopyrimidine
Formule: C₄H₅N₅O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023263
Numéro CAS: 2387-48-6