Imprimer
1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]nickel (II) chloride, Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]nickel(II), 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane nickel(II)chloride, Dichloro[1,3-bis(diphenylphosphino)propane]nickel(II), [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dichloronickel(II), [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]nickel(II) dichloride
OR70169-100G OR70169-25G
APOSOR70169-100GEA 187 EUR
APOSOR70169-100G APOSOR70169-25G
1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride
1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride
Formule: C₂₇H₂₆Cl₂NiP₂
MW: 542.042 g/mol
Point de fusion: 213 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015318
Numéro CAS: 15629-92-2