Imprimer
2,5-Dibromobenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR70160-1G OR70160-5G OR70160-10G
APOSOR70160-1GEA 0 EUR
APOSOR70160-1G APOSOR70160-5G APOSOR70160-10G
2,5-Dibromobenzaldéhyde
2,5-Dibromobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄Br₂O
Point de fusion: 88…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00462864
Numéro CAS: 74553-29-0
ONU: 2923
ADR: 8+6.1,II