Imprimer
1,4-Phenylenediacryloyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3,3'-Benzene-1,4-diylbisprop-2-enoyl chloride, 3,3'-(1,4-Phenylene)diacryloyl chloride
OR70156-1G OR70156-250MG
APOSOR70156-1GEA 209 EUR
APOSOR70156-1G APOSOR70156-250MG
1,4-Phenylenediacryloyl chloride
1,4-Phenylenediacryloyl chloride
Formule: C₁₂H₈Cl₂O₂
Point de fusion: 171…172 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01109676
Numéro CAS: 35288-49-4
ONU: 1759
ADR: 8,III