Imprimer
5-Amino-2-methoxybenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Amino-2-methoxybenzoic Acid
OR70155-1G OR70155-5G
APOSOR70155-1GEA 0 EUR
APOSOR70155-1G APOSOR70155-5G
5-Amino-2-methoxybenzoic acid
5-Amino-2-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167.16 g/mol
Point de fusion: 161…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09260887
Numéro CAS: 3403-47-2