Imprimer
(R)-2-Methylmorpholine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR70093-1G OR70093-250MG
APOSOR70093-1GEA 0 EUR
APOSOR70093-1G APOSOR70093-250MG
(R)-2-Methylmorpholine hydrochloride
(R)-2-Methylmorpholine hydrochloride
Formule: C₅H₁₂ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11506702
Numéro CAS: 168038-14-0