Imprimer
α-Naphtholbenzeine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: alpha-Naphtholbenzein, p-Naphtholbenzein, α-Naphtholbenzein, p-Naphtholbenzeine, 4-(α-(4-Hydroxy-1-naphthyl)benzylidene)naphthalen-1(4H)-one, 1-Naphtholbenzein, Bis(4-hydroxy-1-naphthyl)phenylmethanol, 4-Hydroxy-α-(4-hydroxynaphthyl)-α-phenylnaphthalene-1-methanol, α-Naphtholbenzeine
OR70081-25G OR70081-100G
APOSOR70081-25GEA 155 EUR
APOSOR70081-25G APOSOR70081-100G
α-Naphtholbenzeine
α-Naphtholbenzeine
Formule: C₂₇H₁₈O₂
MW: 374.44 g/mol
Point de fusion: ∼ 225 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078492
Numéro CAS: 145-50-6
EINECS: 205-656-3