Imprimer
2-Chloro-4-méthylquinoleine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR70079-100G OR70079-25G OR70079-5G
APOSOR70079-100GEA 120 EUR
APOSOR70079-100G APOSOR70079-25G APOSOR70079-5G
2-Chloro-4-méthylquinoleine
2-Chloro-4-méthylquinoleine
Formule: C₁₀H₈ClN
Point d'ébullition: 296 °C
Point de fusion: 54…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006742
Numéro CAS: 634-47-9
EINECS: 211-209-3