Imprimer
2-Bromo-3-nitrophenol 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR70053-1G OR70053-25G OR70053-5G
APOSOR70053-1GEA 45.1 EUR
APOSOR70053-1G APOSOR70053-25G APOSOR70053-5G
2-Bromo-3-nitrophenol 97+%
2-Bromo-3-nitrophenol
Formule: C₆H₄BrNO₃
Point de fusion: 114…116 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08704555
Numéro CAS: 101935-40-4