Imprimer
Ethyl 2-(5-chloro-1H-indazol-3-yl)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR70045-1G OR70045-250MG
APOSOR70045-1GEA 186 EUR
APOSOR70045-1G APOSOR70045-250MG
Ethyl 2-(5-chloro-1H-indazol-3-yl)acetate
Ethyl-2-(5-chloro-1H-indazol-3-yl)acetate
Formule: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056935
Numéro CAS: 27512-72-7
ONU: 3261
ADR: 8,III