Imprimer
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-butyl 4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-piperidinemethanol, N-BOC-4-Piperidinemethanol
OR7003-100G OR7003-25G OR7003-5G
APOSOR7003-100GEA 48 EUR
APOSOR7003-100G APOSOR7003-25G APOSOR7003-5G
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Formule: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215.29 g/mol
Point de fusion: 78…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094488
Numéro CAS: 123855-51-6