Imprimer
tert-Butyl-N-(Benzyloxy)carbamate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl benzyloxycarbamate, N-(Benzyloxy)carbamic Acid tert-Butyl Ester
OR70016-25G OR70016-5G OR70016-100G
APOSOR70016-25GEA 59.6 EUR
APOSOR70016-25G APOSOR70016-5G APOSOR70016-100G
tert-Butyl-N-(Benzyloxy)carbamate 98%
tert-Butyl-N-(Benzyloxy)carbamate
Formule: C₁₂H₁₇NO₃
Point de fusion: 45…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191873
Numéro CAS: 79722-21-7