Imprimer
4-Piperidone monohydrate hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4,4-Piperidinediol Hydrochloride, 4,4-Dihydroxypiperidine Hydrochloride, 4-Ketopiperidine Monohydrate Hydrochloride, 4-Piperidinone monohydrate hydrochloride, Piperidin-4-one hydrate hydrochloride, 4-Azacyclohexanone Monohydrate Hydrochloride
OR6945-100G OR6945-25G
APOSOR6945-100GEA 132 EUR
APOSOR6945-100G APOSOR6945-25G
4-Piperidone monohydrate hydrochloride 97%
4-Piperidone monohydrate hydrochloride
Formule: C₅H₉NO·xHCl·yH₂O
MW: 99.13 g/mol (free base)
Point de fusion: 94…96 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012776
Numéro CAS: 40064-34-4
EINECS: 254-779-9