Imprimer
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane, 4-Piperidone ethyleneketal
OR6940-100G OR6940-25G OR6940-5G
APOSOR6940-100GEA 126 EUR
APOSOR6940-100G APOSOR6940-25G APOSOR6940-5G
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane 98%
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Formule: C₇H₁₃NO₂
MW: 143.186 g/mol
Point d'ébullition: 99…100 °C/14mmHg
Densité: 1.17 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005976
Numéro CAS: 177-11-7
EINECS: 205-868-6