Imprimer
Dimethyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-[2-(Dimethylamino)ethyl]piperazine
OR6907-5G OR6907-2G OR6907-10G OR6907-50G
APOSOR6907-5GEA 154 EUR
APOSOR6907-5G APOSOR6907-2G APOSOR6907-10G APOSOR6907-50G
Dimethyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine 98%
Dimethyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine
Formule: C₈H₁₉N₃
Point d'ébullition: 90 °C/9mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167969
Numéro CAS: 3644-18-6
ONU: 2735
ADR: 8,III