Imprimer
1-(Cyclohexylmethyl)piperazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6904-1G OR6904-5G OR6904-500MG
APOSOR6904-1GEA 0 EUR
APOSOR6904-1G APOSOR6904-5G APOSOR6904-500MG
1-(Cyclohexylmethyl)piperazine 97%
1-(Cyclohexylmethyl)piperazine
Formule: C₁₁H₂₂N₂
Point d'ébullition: 230…231 °C
Densité: 0,938 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 87,8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075237
Numéro CAS: 57184-23-3