Imprimer
1-(2-Ethoxyethyl)piperazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6899-1G OR6899-250MG OR6899-5G
APOSOR6899-1GEA 0 EUR
APOSOR6899-1G APOSOR6899-250MG APOSOR6899-5G
1-(2-Ethoxyethyl)piperazine 98%
1-(2-Ethoxyethyl)piperazine
Formule: C₈H₁₈N₂O
Point d'ébullition: 224…225 °C
Densité: 0,941 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320899
Numéro CAS: 13484-38-3
ONU: 1993
ADR: 3,III