Imprimer
1-[2-(1-Pyrrolidinyl)ethyl]piperazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6890-25G OR6890-5G
APOSOR6890-25GEA 612 EUR
APOSOR6890-25G APOSOR6890-5G
1-[2-(1-Pyrrolidinyl)ethyl]piperazine 97%
1-[2-(1-Pyrrolidinyl)ethyl]piperazine
Formule: C₁₀H₂₁N₃
Point d'ébullition: 77…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075190
Numéro CAS: 22763-69-5
ONU: 2735
ADR: 8,III