Imprimer
Bromure de cyclopentyltriphénylphosphonium 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6823-10G OR6823-50G OR6823-250G
APOSOR6823-10GEA 72.5 EUR
APOSOR6823-10G APOSOR6823-50G APOSOR6823-250G
Bromure de cyclopentyltriphénylphosphonium 97%
Bromure de cyclopentyltriphénylphosphonium
Formule: C₂₃H₂₄BrP
MW: 411.32 g/mol
Point de fusion: 260…262 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051880
Numéro CAS: 7333-52-0