Imprimer
(Cyanométhyl)phosphonate de diéthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6821-100G OR6821-25G OR6821-250G
APOSOR6821-100GEA 58 EUR
APOSOR6821-100G APOSOR6821-25G APOSOR6821-250G
(Cyanométhyl)phosphonate de diéthyle 98%
(Cyanométhyl)phosphonate de diéthyle
Formule: C₆H₁₂NO₃P
MW: 177.14 g/mol
Point d'ébullition: 101…102 °C/0.4mmHg
Densité: 1.095 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001893
Numéro CAS: 2537-48-6
EINECS: 219-806-0
ONU: 1760
ADR: 8 II