Imprimer
3-Pyrrolidin-1-ylphenylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6795-10G OR6795-5G
APOSOR6795-10GEA 434 EUR
APOSOR6795-10G APOSOR6795-5G
3-Pyrrolidin-1-ylphenylamine 97%
3-Pyrrolidin-1-ylphenylamine
Formule: C₁₀H₁₄N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05259334
Numéro CAS: 115833-93-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III